Learn More
Epredia™ Shandon™ EZ Doppel Cytofunnel™
Verdoppeln Sie die Anzahl der Probenaufarbeitungen pro Durchlauf mit dem Epredia™ Shandon™ EZ Doppel Cytofunnel™.
364.00 € - 1950.00 €
Spezifikation
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Typ EZ Doppelter Cytofunnel™, mit Filterkarten und Verschlusskappen
Volumen (metrisch) 0,05 bis 0,25 ml
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11911788
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Epredia™
A78710005
40/Packung
364.00 €
40 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12076689
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Epredia™
A78710021
200/Packung
1950.00 €
200 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Verdoppeln Sie die Anzahl der Probenaufarbeitungen pro Durchlauf mit dem Thermo Scientific™ Shandon™ EZ Double Cytofunnel™, hervorragend geeignet für immunhistochemische Verfahren.
  • Einweg-Probenkammern mit weißen Filterkarten und Verschlusskappen
  • Trichtermarkierung entsprechend der Deckglasmarkierung zur bequemen Erkennung
  • Vormontierte Filterkarte
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Ja
EZ Doppelter Cytofunnel™, mit Filterkarten und Verschlusskappen
0,05 bis 0,25 ml