Learn More
Epredia™ Shandon™ Eosin-Y Färbemittel
Artikelnummer. p-4530257 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
4 l
Jeweils
Typ:
Alkoholisch
Wässrig; je 4 l
wässrig
Packungsgröße:
2 Liter
2 Stück
4 Liter
Artikelnummer. 12657936
Marke: Epredia™ 6766007
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Erzielen Sie eine hell leuchtende Färbung mit Epredia™ Shandon™ Eosin-Y, einer reaktionsschnellen zytoplasmatischen Gegenfärbung.
Erzeugen Sie eine brillante Färbung mit Thermo Scientific™ Shandon™ Eosin Y, einer reaktionsschnellen zytoplasmatischen Gegenfärbung, deren pH-Wert auf maximale Farbstoffaufnahme ausgelegt ist.
  • Gebrauchsfertig
  • Gleichmäßige Ergebnisse
  • Stabil und niederschlagsfrei, kein Filtern erforderlich
  • Mit allen Alaun-Hämatoxylinfärbemitteln kompatibel
  • Als alkoholische oder wässrige Lösung erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Alkoholisch
Menge 1 l