Learn More
Epredia™ Shandon™ Eosin-Y Färbemittel
Artikelnummer. 12657936 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
4 l
Jeweils
Typ:
Alkoholisch
Wässrig; je 4 l
wässrig
Packungsgröße:
2 Liter
2 Stück
4 Liter
Artikelnummer. 12657936
Marke: Epredia™ 6766007
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Erzielen Sie eine hell leuchtende Färbung mit Epredia™ Shandon™ Eosin-Y, einer reaktionsschnellen zytoplasmatischen Gegenfärbung.
Erzeugen Sie eine brillante Färbung mit Thermo Scientific™ Shandon™ Eosin Y, einer reaktionsschnellen zytoplasmatischen Gegenfärbung, deren pH-Wert auf maximale Farbstoffaufnahme ausgelegt ist.
  • Gebrauchsfertig
  • Gleichmäßige Ergebnisse
  • Stabil und niederschlagsfrei, kein Filtern erforderlich
  • Mit allen Alaun-Hämatoxylinfärbemitteln kompatibel
  • Als alkoholische oder wässrige Lösung erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Alkoholisch
Menge 1 l