Learn More
Epredia™ Shandon™ Eosin-Y Färbemittel
Artikelnummer. 12532756 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
4 l
Jeweils
Typ:
Alkoholisch
Wässrig; je 4 l
wässrig
Packungsgröße:
2 Liter
2 Stück
4 Liter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 12532756
Marke: Epredia™ 6766009
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Erzielen Sie eine hell leuchtende Färbung mit Epredia™ Shandon™ Eosin-Y, einer reaktionsschnellen zytoplasmatischen Gegenfärbung.
Erzeugen Sie eine brillante Färbung mit Thermo Scientific™ Shandon™ Eosin Y, einer reaktionsschnellen zytoplasmatischen Gegenfärbung, deren pH-Wert auf maximale Farbstoffaufnahme ausgelegt ist.
  • Gebrauchsfertig
  • Gleichmäßige Ergebnisse
  • Stabil und niederschlagsfrei, kein Filtern erforderlich
  • Mit allen Alaun-Hämatoxylinfärbemitteln kompatibel
  • Als alkoholische oder wässrige Lösung erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ wässrig
Menge 1 l
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: formaldehyde, aceticacid, sodium acetate, eosin-Y dye