Learn More
Epredia™ Shandon™ Eosin-Y Färbemittel
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
4 l
Jeweils
Typ:
Alkoholisch
Wässrig; je 4 l
wässrig
Packungsgröße:
2 Liter
2 Stück
4 Liter
Beschreibung
Erzeugen Sie eine brillante Färbung mit Thermo Scientific™ Shandon™ Eosin Y, einer reaktionsschnellen zytoplasmatischen Gegenfärbung, deren pH-Wert auf maximale Farbstoffaufnahme ausgelegt ist.
- Gebrauchsfertig
- Gleichmäßige Ergebnisse
- Stabil und niederschlagsfrei, kein Filtern erforderlich
- Mit allen Alaun-Hämatoxylinfärbemitteln kompatibel
- Als alkoholische oder wässrige Lösung erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Wässrig; je 4 l |
| Menge | Jeweils |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H371-Kann die Organe schädigen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P313-Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: formaldehyde, aceticaid, sodium acetate, eosin-Y dye