Learn More
Epredia™ Shandon™ Einbettringe
Identifizieren Sie gelagerte Proben mit Epredia™ ShandonTM Einbettringen, die Gewebeproben sicher für das Schneiden halten.
72.20 €
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12540077
|
Epredia™
1000956 |
Blau |
72.20 €
250 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Identifizieren Sie gelagerte Proben mit Thermo Scientific™ Shandon™ Einbettringen, die Gewebeproben sicher für das Schneiden halten.
- Hergestellt aus schlagfestem Polystyrol
- Passt in Spannadapter für Mikrotome
- Wird in Kartons mit je 250 Ringen geliefert
Spezifikation
Polystyrol | |
Einbettringe |