Learn More
Epredia™ Shandon™ Handknochensäge mit doppeltem Sägeblatt
Die Epredia™ Shandon Handknochensäge mit doppeltem Sägeblatt macht zwei parallele Schnitte gleichzeitig, sodass man damit eine Knochenscheibe zur weiteren Bearbeitung aussägen kann.
Marke:  Epredia™ 1001797
1461.60 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21628" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15200289
  • 1785.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zersägen Sie verschiedene Knochen leichtgängig, einschließlich des widerstandsfähigen Femurkopfs, mit der Thermo Scientific™ Shandon™ Handknochensäge mit doppeltem Sägeblatt. Diese Säge ermöglicht gleichzeitig zwei parallel angeordnete Schnitte, um eine Knochenscheibe zur weiteren Bearbeitung zu entnehmen.
Der Knochen wird zwischen der beweglichen oberen Klemmbacke und der feststehenden unteren Klemmbacke der Knochensäge sicher fixiert.
  • Einfaches Sägen unterschiedlichster Knochen, einschließlich der schwer handhabbaren Femurköpfe
  • Durch den Handbetrieb wird im Vergleich zu elektrischen Sägen die Aerosolbildung verhindert
  • Die hochwertige, leicht zu reinigende Bügelsäge mit Doppelsägeblättern erzielt gleichmäßige Schnitte.
  • Das Gerät mit den Abmessungen 7 × 9 Zoll breit (17,8 lang × 22,9 cm) bietet Platz für Proben mit bis zu 7 × 9i Zoll breit (7,6 lang × 10,2 cm) im Querschnitt und unbegrenzter Länge
Beinhaltet:je ein Set grober und feiner Sägeblätter; zum Ersatzsägeblätterset gehören Verbindungsstücke.
Spezifikation
Spezifikation
Manuelle Knochen-Doppelsäge
Je ein Satz grobe und feine Sägeblätter
17,8 cm
Manuelle Knochensäge
7 in.