Learn More
Epredia™ Shandon™ Doppel-Cytofunnel™
Optimieren Sie die Zellausbeute mit dem Epredia™ Shandon™ Double Cytofunnel™.
190.00 € - 4175.00 €
Spezifikation
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Typ Doppelter Cytofunnel™, mit Filterkarten und Verschlusskappen
Volumen (metrisch) 0,05 bis 0,25 ml
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12086689
Unterlagen ansehen
Epredia™
1102547
500/Karton
4175.00 €
500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12016679
Unterlagen ansehen
Epredia™
5991039
25/Packung
190.00 €
25 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Optimieren Sie die Zellausbeute mit dem Thermo Scientific™ Shandon™ Double Cytofunnel™. Einweg-Probenkammern mit weißen Filterkarten und Verschlusskappen.
  • Erzeugung kosteneffektiverer Dünnschichtpräparate im Vergleich zu anderen Dünnschichtverfahren
  • Verringert das Expositionsrisiko gegenüber pathogenen Proben
  • Kürzere Vorbereitungszeit
  • Einwegprodukt – keine zeitaufwändige Dekontamination und Reinigung erforderlich
  • Shandon™ Doppel-Cytofunnel™ ERFORDERT Epredia™ Shandon™ Cytoclips™
  • Vermindertes Kreuzkontaminationsrisiko
  • Mit Trichtermarkierung entsprechend der Objektträger-Markierung zur bequemen Erkennung
Enthält:
  • Vormontierte Filterkarte
  • Verschlusskappen
  • Anwenderfreundliche, bebilderte Bedienungsanleitung
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Ja
Doppelter Cytofunnel™, mit Filterkarten und Verschlusskappen
0,05 bis 0,25 ml