Learn More
Epredia™ Shandon™ Seziertabletts für erhöhte Sezierbretter
Artikelnummer. p-4520605 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
23 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12663026
Marke: Epredia™ 3611403
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Epredia™ Shandon Seziertabletts für erhöhte Sezierbretter bieten viel Platz für den Ablauf und Instrumente.
Großzügiger Platz für Instrumente und Flüssigkeitsablauf auf dem Thermo Scientific™ Shandon™ Seziertablett für erhöhte Sezierbretter.
  • Vier Vertiefungen im Tablettboden dienen zur Aufnahme der erhöhten Sezierbretter Nr. 356 und Nr. 35614
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Seziertablett
Material Polyethylen
Größe Groß
Länge (angloamerikanisch) 23 in.
Breite (angloamerikanisch) 16 in.