Learn More
Epredia™ Shandon™ Einweg-Ausgießformen
Fördern Sie die schnelle Aushärtung des Paraffins mit Epredia™ Shandon™ Einweg-Ausgießformen.
Marke: Epredia™ 41741
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Fördern Sie die schnelle Aushärtung des Paraffins mit Thermo Scientific™ Shandon™ Einweg-Ausgießformen.
Einfache Handhabung, sichere Probenverarbeitung und Zeitersparnis zeichnen diese Hilfsmittel aus.Ideal für
--Histologie-Laboratorien
--Dermatopathologie-Laboratorien
--Forschungseinrichtungen
--Universitäten
--Referenz-Laboratorien
Beschreibung: Ausgiessform
Masse: 15 / 15mm
Spezifikation
Ausgießform | |
15 mm | |
0.59 in. | |
5 mM | |
Ja |
Kunststoff | |
15 mm | |
0.59 in. | |
0.2 in. |