Learn More
Epredia™ Shandon™ Einweg-Ausgießformen
Fördern Sie die schnelle Aushärtung des Paraffins mit Epredia™ Shandon™ Einweg-Ausgießformen.
Marke:  Epredia™ 41742
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12542696
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Fördern Sie die schnelle Aushärtung des Paraffins mit Thermo Scientific™ Shandon™ Einweg-Ausgießformen.
Einfache Handhabung, sichere Probenverarbeitung und Zeitersparnis zeichnen diese Hilfsmittel aus.
Ideal für
--Histologie-Laboratorien
--Dermatopathologie-Laboratorien
--Forschungseinrichtungen
--Universitäten
--Referenz-Laboratorien
Beschreibung: Ausgiessform
Masse: 24 / 24mm
Spezifikation
Spezifikation
Ausgießform
24 mm
0.95 in.
5 mm
Single-use
Plastic
24 mm
0.95 in.
0.2 in.