Learn More
Epredia™ Shandon™ Einweg-Ausgießformen
Artikelnummer. 11356810 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
7 mm
15 mm
24 mm
Breite (metrisch):
7 mm
15 mm
24 mm
30 mm
37 mm
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 11356810
Marke: Epredia™ 41744
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Fördern Sie die schnelle Aushärtung des Paraffins mit Epredia™ Shandon™ Einweg-Ausgießformen.
Fördern Sie die schnelle Aushärtung des Paraffins mit Thermo Scientific™ Shandon™ Einweg-Ausgießformen.
Einfache Handhabung, sichere Probenverarbeitung und Zeitersparnis zeichnen diese Hilfsmittel aus.
Ideal für
--Histologie-Laboratorien
--Dermatopathologie-Laboratorien
--Forschungseinrichtungen
--Universitäten
--Referenz-Laboratorien
Beschreibung: Ausgiessform
Masse: 37 / 24mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Ausgießform
Material Plastic
Länge (metrisch) 24 mm
Breite (metrisch) 37 mm
Länge (angloamerikanisch) 0.95 in.
Breite (angloamerikanisch) 1.46 in.
Tiefe (metrisch) 5 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 0.2 in.
Einwegprodukt Single-use