Learn More
Epredia™ Shandon™ CytoRich™ Red Sammellösung
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
20 mL
120 mL
500 ml
1 gal.
Packungsgröße:
1 Liter
125 Stück
180 Stück
4 Liter
Beschreibung
Erreichen Sie eine genauere Beurteilung von zytologischen Merkmalen mit der Thermo Scientific™ Shandon™ CytoRich™ Red Sammellösung, die Erythrozyten lysiert und Proteine löst.
- Vorgefüllte Probenbecher erhältlich
- Gebrauchsfertige Lösung auf Alkoholbasis
- Kompatibel mit immunhistochemischen Verfahren
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | 120 ml-Behälter |
| Menge | 120 mL |