Learn More
Epredia™ Shandon™ CytoRich™ Red Sammellösung
Erreichen Sie eine genauere Beurteilung von zytologischen Merkmalen mit der Epredia™ Shandon™ CytoRich™ Red Sammellösung, die Erythrozyten lysiert und Proteine löst.
Marke: Epredia™ B9990801
103.80 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21628" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
Erreichen Sie eine genauere Beurteilung von zytologischen Merkmalen mit der Thermo Scientific™ Shandon™ CytoRich™ Red Sammellösung, die Erythrozyten lysiert und Proteine löst.
- Vorgefüllte Probenbecher erhältlich
- Gebrauchsfertige Lösung auf Alkoholbasis
- Kompatibel mit immunhistochemischen Verfahren
Spezifikation
CytoRich™ Rote Entnahmeflüssigkeit | |
500 ml |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: isopropyl alcohol, methyl alcohol