Learn More
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10066588
|
Epredia™
7401150 |
Cytoblock Zellblock-Präparationssystem |
255.84 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10446640
|
Epredia™
7401151 |
Cytoblock Zellblock-Präparationssystemreagenz |
117.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Shandon™ Cytoblock™ Präparationssystem für Zellblöcke können Sie Feinnadelpunktionen, Gewebefragmente und Zellpellets rasch und zuverlässig aufarbeiten.
- Steigert die Fähigkeit zur Verarbeitung von spärlichem oder unsichtbarem Material für Zellblöcke und verringert den Verlust von kritischem Material
- Geeignet für immunhistochemische Verfahren
- Ersetzt zeit- und kostenintensive Agar- und Thrombin-Verfahren
- Erfordert phosphatfreies Fixiermittel auf dem Prozessor, wie z. B. die Epredia™ Zinkfixiermittel Formal-Fixx™, Formal-Fixx oder Glyo-Fixx™ (Formalin-Ersatz), oder eine Umgehung der Formalin-Fixierschritte auf dem Prozessor
- Das Cytoblock-System kann auch mit einem schnellen Biopsieprogramm ausgeführt werden
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ Cytoblock™ Zellblock-Präparationssystem