man
Test
chevron-down
Sprache auswählen
Englisch
Deutsch
Search
Bestellstatus
Schnellbestellung
Anmelden Registrieren
chevron-down
chevron-down
Learn More
Home
Products
Histologie und Zytologie
Kryostate und Zubehör
15360795
Drucken
Epredia™ Shandon™ Kryostat, Cryostar NX50 System mit Höheneinstellung und Kaltdesinfektion, 220–240 V
Marke:
Epredia™ 957240L
Weitere Details :
Netto-Gewicht :
20.00000kg
Artikelnummer.
15360795
41065.00 €
/ 1 Packung
Verfügbar ab: 27-09-2024
Loggen
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Innovatives Design
Passgenaue Form
Außergewöhnlich hohe Schnittqualität
Unübertroffene Ergonomie und Sicherheit