Learn More
Epredia™ Shandon™ Verbandpinzette mit breiten Spitzen
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Güte:
Premium
Standard
Länge (angloamerikanisch):
4,5 in.
5 in.
5,5 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Description
Wählen Sie bei der Thermo Scientific™ Shandon™ Verbandpinzette eine fein gezahnte Spitze von 11.4 bis 30.5 cm (4.5 bis 12 in.). Die Pinzetten sind in Premium- und Standardausführung erhältlich.
Eigenschaften:
- Jedes Instrument wird zunächst entsprechend gehärtet und danach passiviert
- Zum Erzielen einer hochwertigen Oberflächenbeschaffenheit werden die Instrumente elektronisch poliert und gereinigt
- Formen, Abmessungen und Beschaffenheit unterliegen strengen Vorgaben
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Daumenpinzette |
| Güte | Standard |
| Länge (angloamerikanisch) | 5,5 in. |
| Länge (metrisch) | 14 cm |