Learn More
Epredia™ Shandon™ Verbandpinzette mit breiten Spitzen
Artikelnummer. 15614454 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Güte:
Premium
Standard
Länge (angloamerikanisch):
4,5 in.
5 in.
5,5 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15614454
Marke: Epredia™ 76302
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Wählen Sie bei der Shandon™ Verbandpinzette eine feine, gezähnte Spitze in einer Größe zwischen 4.5 und 12 Zoll (11.4 bis 30.5 cm).
Wählen Sie bei der Thermo Scientific™ Shandon™ Verbandpinzette eine fein gezahnte Spitze von 11.4 bis 30.5 cm (4.5 bis 12 in.). Die Pinzetten sind in Premium- und Standardausführung erhältlich.
Eigenschaften:
  • Jedes Instrument wird zunächst entsprechend gehärtet und danach passiviert
  • Zum Erzielen einer hochwertigen Oberflächenbeschaffenheit werden die Instrumente elektronisch poliert und gereinigt
  • Formen, Abmessungen und Beschaffenheit unterliegen strengen Vorgaben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Daumenpinzette
Güte Premium
Länge (angloamerikanisch) 5 in.
Länge (metrisch) 12.7 cm