Learn More
Thermo Scientific™ SH-3000 Ausschwingrotor
Artikelnummer. p-4528079 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Max. RZB:
4.575/3.706 x g
Beschreibung:
750 ml-Eimer
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 15459614
Marke: Thermo Scientific™ 11788
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Der Thermo Scientific™ SH-3000 Ausschwingrotor ist für Mikrotiterplatten, PCR-Platten/Röhrchen und viele gängige Systeme für die zentrifugale Filtration und Reinigung geeignet.
Der Thermo Scientific™ SH-3000 Ausschwingrotor ist für Mikrotiterplatten, PCR-Platten/Röhrchen und viele gängige Systeme für die zentrifugale Filtration und Reinigung geeignet. Eine große Auswahl an erhältlichen Adaptern ermöglicht eine flexible Kapazität von 1.5 bis 500 ml.
Bestellinformationen:
Becher, Verschlussdeckel und Mikrotiterplattenträger sind gesondert erhältlich. Bestellen Sie den Rotorkörper (SH-3000) und Komponenten, um das Komplettset zu erhalten. Bestellnummer 12995 für O-Ringe für den Deckel (Satz à 6 Stk.). Röhrchenadapter sind ebenfalls gesondert erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Enthält:
750 mll-Becher (Satz à 4 Stk.) Kat. Nr. 11790
Kompatibel mit:
Thermo Scientific™ Sorvall™ Evolution RC, RC-6 Plus Zentrifugenserien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 750 ml-Eimer
Material Aluminium
Typ Ausschwingrotor
Fassungsvermögen 4 x 750 ml
Max. RZB 4.575/3.706 x g
Max. Geschwindigkeit 4.700 U/min
Radius (metrisch) 185,4 mm (Becher), 150,2 mm (Mikrotiterplatten-Träger)
Min. Radius (metrisch) 91,1 mm (Becher)
K-Faktor 8138
Max. Schlauchlänge 135 mm
Max. Röhrchendurchmesser 98 mm
Nettogewicht 13,2 lb. (6 kg)
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific Sorvall RC 6 Plus und Evolution RC Superspeed-Zentrifugen
Winkel 90°
Zertifizierung/Konformität Bioabdichtung zertifiziert durch CAMR, HPA, Porton Down, U.K.
Min. RZB 3411 x g (Eimer)
Biocontainment Ja