Learn More
Cole-Parmer™ SH-200 Series Stuart Microplate Shakers
Artikelnummer. p-200022097 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Tragkraft (metrisch):
1 kg
2 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17771288
Marke: Cole-Parmer™ 5190116
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Provides a fast-mixing action in a tight orbit
  • Nonslip mat and platform lip securely hold plates
  • Built-in timer and digital speed LED display provide reproducible results
  • Can be use in incubators
  • These microplate shakers combine high speed and a tiny 1.5-mm orbit to produce vigorous shaking perfect for microwell plates.
  • The shakers offer a quit drive mechanism, easy-to-use controller with timer, LED display, and a digital speed selection from 250 to 1250 rpm with a soft start.
  • Easily set digital timer from 1 to 999 minutes. When timer reaches zero, the shaker automatically stops and sounds an alert.
  • Shaker is capable of continuous use, and the microprocessor maintains speed accuracy over long runs.
  • Choose the four-plate model for small scale applications or the eight-plate model for high throughput benchtop applications.
Spezifikation
Orbit 1.5 mm
Tragkraft (metrisch) 1 kg
Drehzahlbereich 250 bis 1250 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V
Spannung 230 V
Produkttyp Microplate Shaker
Tragkraft (angloamerikanisch) 2.2 lb.
Frequenz 50 Hz
Tiefe (angloamerikanisch) 13.188 in.
Tiefe (metrisch) 33.5 cm
Höhe (angloamerikanisch) 6.1 in.
Höhe (metrisch) 15.5 cm
Breite (angloamerikanisch) 1.826 in.
Breite (metrisch) 15.5 cm
Modell SH-200
Display LED
Enthält Flat platform, nonslip mat, and power cord
Anzahl Positionen 1
Zeitschaltbereich 1 to 999 minutes