Learn More
Cole-Parmer™ SH-200 Series See-Saw Rocking Shakers
Gently mix live cultures.
1105.00 € - 1200.00 €
Spezifikation
Neigungswinkel 7 °
Drehzahlbereich 5 bis 70 U/min
Spannung 230 VAC
Frequenz 50 Hz
Display LED
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Tragkraft (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Tragkraft (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17721288
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
51901-06
22 lb.
1200.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17761288
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
51901-14
6.6 lb.
1105.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Nonslip mat and platform lip hold vessels securely in place
  • Built-in timer and digital speed LED display provide reproducible results
  • Can be used in incubators
These see-saw rocking shakers provide a gentle rocking action at a 7° tilt angle, perfect for culture flasks and Petri dishes. Easily set and view the speed and the timer on the LED display. Control speed from 5 to 70 rpm. The microprocessor maintains speed accuracy even over long runs. Easily set digital timer from 1 to 999 minutes. When timer reaches zero, the shaker automatically stops and sounds an alert.Durable shakers are rated for continuous use. Use in incubators and environmental or cold chambers up to 104°F (40°C).
Spezifikation
Spezifikation
7 °
230 VAC
LED
1 to 999 minutes
5 bis 70 U/min
50 Hz
Flat Platform, Nonslip Mat, and Power Cord
3 Year Warranty
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ SH-200 Series See-Saw Rocking Shakers