Learn More
Trajan™ Spritzen für Thermo Scientific AS3000, AS2000 und AS200/800GC Autosampler
Autosamplerspritzen mit fester Nadel. Für weniger unspezifische Probeninteraktionen und erhöhte Analytenrückgewinnung
60.00 € - 351.00 €
Spezifikation
Kanülen-Gauge | 26 G |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 0.47 mm |
Produkttyp | AS3000, AS2000 und AS200/800 GC-Autosamplerspritze |
Volumen (metrisch) | 10 μl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16682572
|
Trajan™
0029801 |
1/Pckg. |
80.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15268463
|
Trajan™
0029861 |
6/Pckg. |
351.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
13425072
|
Trajan™
0029801 |
1/Pckg. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
- Genaue und reproduzierbare Injektionen
- Speziell für Thermo Scientific Geräte
Spezifikation
26 G | |
0.47 mm | |
AS3000, AS2000 und AS200/800 GC-Autosamplerspritze | |
10 μl |