Learn More
Trajan™ Spritzen für Thermo Scientific AS3000, AS2000 und AS200/800GC Autosampler
Autosamplerspritzen mit fester Nadel. Für weniger unspezifische Probeninteraktionen und erhöhte Analytenrückgewinnung
Marke: Trajan™ 0029861
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
- Genaue und reproduzierbare Injektionen
- Speziell für Thermo Scientific Geräte
Spezifikation
26 G | |
AS3000, AS2000 und AS200/800 GC-Autosamplerspritze | |
10 μl |
0.47 mm | |
6/Pckg. | |
50 mm |