Learn More
Trajan™ Spritzen für Rheodyne- und Valco-Ventile
Artikelnummer. 12756987
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 μl
500 μl
2.5 ml
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Befestigt
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12756987
Marke: Trajan™ 007312
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Quadratische Nadel ohne Elektropaper
  • Die Nadeln sind 2 Zoll, 22 Gauge, 0.028 Zoll Außendurchmesser
Spezifikation
Genauigkeit ±1 %
Kanülen-Gauge 22 G
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,028 in.
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.71 mm
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Länge (metrisch) 51 mm
Produkttyp Manuelle LC Spritze mit Nadel
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 248 °F
Max. Temperatur (metrisch) 120 °C
Modell Gehäuse 500R-GT-LC
Menge Je
Volumen (metrisch) 500 μl
Produktlinie Trajan SGE
Länge (metrisch) Kanüle 51 mm
Art der Kanülenspitze Stumpf
Zur Verwendung mit (Geräte) Rheodyne und Valco Ventile
Anschlusstyp Abnehmbar