Learn More
SGE™ GC Liner for Hewlett-Packard packed neck down, ID=4mm, Glass Wool Plug, (VE=5Stck)
Für verschiedene GC-Geräte
Marke: SGE™ 092010
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Alle Auskleidungen werden mithilfe der Hochtemperatur-Gasphasen-Deaktivierung (420 °C) deaktiviert
- Lieferung in Blisterpackungen zur Vermeidung von Kontamination
- Reduzierte aktive Stellen bedeuten keine unerwünschte Reaktion in Proben
Spezifikation
Versenkter Schwanenhals | |
GC-Split/Splitless-Liner | |
7,85 cm | |
0.63 cm |
Quarzwolle | |
5/Pckg. | |
0.4 cm | |
Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177 |