Learn More
Trajan™ SolGel WAX Säulen
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 m
30 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gebundenes Polyethylenglycol
- Sehr robuste Hochtemperatursäule
- Weniger anfällig für Sauerstoffschäden als herkömmliche Wachsphasen
- Polare Phase
- Geringes Bluten und inert
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 280 °C |
| Funktionalität/ Interaktionstyp | Wasserstoffbindung oder Dipolwechselwirkungen |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,53 mm |
| Stationäre Phase | Polyethylenglykol |
| USP-Typ | G14, G15, G16, G20, G39 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Analyse von Säuren, Amine – aliphatisch, Amine – aromatisch, Analyse alkoholischer Getränke, Ätherische Öle, Lebensmittel – FAME, Phenole, Zucker – Alditol-Acetate |
| Temperaturbereich | 30 °C bis 260/280 °C |
| Filmdicke | 0,5 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Verpackungsmaterial | SolGel-Wax |
| Mehr anzeigen |