Learn More
Trajan™ X2 SILTITE FINGERTITE BLANKING FERRULE
SilTite FingerTite ermöglicht eine einfache, leckagefreie Installation für Kapillarsäulen ohne Werkzeug
Marke:  Trajan™ 073633
Artikelnummer. 15248983
  • 34.70 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 17-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ferrulensystem der nächsten Generation für die Gaschromatographie
  • Verhindert Leckagen
  • Keine Kontamination
  • Nach Ablauf des Temperaturzyklus ist kein Nachziehen erforderlich
  • Sauberere Spektren für bessere Bibliotheks-Matches
Spezifikation
Spezifikation
Leere Ferrule
SilTite
2/Pckg.