Learn More
SGE™ Standardspritzen mit austauschbarer Nadel, Serie II
Die Standardspritzen mit Antirollflansch sowie Nadeln mit Ausrichtung an der Nullmarkierung auf dem Spritzenkörper zur Verringerung des Totvolumens erhöhen die Genauigkeit auf <±1 %
Marke: SGE™ 001050
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Standardspritzen mit Antirollflansch sowie Nadeln mit Ausrichtung an der Nullmarkierung auf dem Spritzenkörper zur Verringerung des Totvolumens erhöhen die Genauigkeit auf <±1 %
- Die Edelstahlkolben sind von Hand angepasst, nicht untereinander austauschbar und nicht auswechselbar
- Spritzen mit einer Kapazität von 5 und 10 μl haben einen Außendurchmesser von 6,5 mm, eine Skalenlänge von 54,1 mm und eine 50 mm lange 26s Gauge Nadel
- Spritzen mit einer Kapazität von 25 bis 500 μl haben einen Zylinder mit einem Außendurchmesser von 8 mm, eine Skalenlänge von 60 mm und eine Länge von 50 mm. Die Modelle mit fester 25 Gauge-Nadel sind mit lösungsmittelbeständigem Epoxidkleber in den Zylinder eingeklebt. Die Modelle mit abnehmbarer Nadel verfügen über eine PTFE-Dichtung, eine Feder und eine Mutter für einen auslaufsicheren Betrieb.
Spezifikation
±1 % | |
26 G | |
0,25 in. | |
0,47 mm | |
1,96 in. | |
5R | |
5 μl | |
Abnehmbar |
Borosilikatglas (Zylinder) | |
0,01 in. | |
6,5 mm | |
Kolbenschutz | |
Standardspritzen mit austauschbarer Nadel, Serie II | |
1/Packung | |
Abnehmbare Schräge |