Learn More
SGE™ Standardspritzen mit fester Nadel, Serie II
Artikelnummer. 10559072
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Kanülen-Gauge:
25 ga.
26 ga.
Enthält:
Kolbenschutz
Standard-Kolben
Menge:
10 Packung
6 Packungen
Je
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 10559072
Marke: SGE™ 006000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die Standardspritzen mit Antirollflansch sowie Nadeln mit Ausrichtung an der Nullmarkierung auf dem Spritzenkörper zur Verringerung des Totvolumens erhöhen die Genauigkeit auf <±1 %
Standardspritzen mit Antirollflansch sowie Nadeln mit Ausrichtung an der Nullmarkierung auf dem Spritzenkörper zur Verringerung des Totvolumens erhöhen die Genauigkeit auf <±1 %
  • Die Edelstahlkolben sind von Hand angepasst, nicht untereinander austauschbar und nicht auswechselbar
  • Spritzen mit einer Kapazität von 5 und 10 μl haben einen Außendurchmesser von 6,5 mm, eine Skalenlänge von 54,1 mm und eine 50 mm lange 26s Gauge Nadel
  • Spritzen mit einer Kapazität von 25 bis 500 μl haben einen Zylinder mit einem Außendurchmesser von 8 mm, eine Skalenlänge von 60 mm und eine Länge von 50 mm. Die Modelle mit fester 25 Gauge-Nadel sind mit lösungsmittelbeständigem Epoxidkleber in den Zylinder eingeklebt. Die Modelle mit abnehmbarer Nadel verfügen über eine PTFE-Dichtung, eine Feder und eine Mutter für einen auslaufsicheren Betrieb.
Spezifikation
Genauigkeit ±1 %
Material Borosilikatglas (Zylinder)
Kanülen-Gauge 25 ga.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,01 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,31 in.
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.5 mm
Enthält Standard-Kolben
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 1,96 in.
Produkttyp Mikrovolumen-Spritze
Graduierungen Groß - 25,0 μl, Klein - 5,0 μl
Modell Gehäuse 250F
Menge Je
Volumen (metrisch) 250 μl
Art der Kanülenspitze Feste Schräge
Anschlusstyp Befestigt