Learn More
Trajan™ Ersatzventile
Um eine Probe vor der Injektion unter Druck zu setzen, ist eine SGE-Spritze mit einem Ventil vormontiert
94.70 € - 98.95 €
Product Code | Brand | Zur Verwendung mit (Geräte) | Beschreibung | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Zur Verwendung mit (Geräte) | Beschreibung | Price | Quantity & Availability | ||||
11947534
|
Trajan™
031910 |
Spritze (5 ml bis 2 l) | Drücken Sie den Luer-Lock-Druckknopf |
98.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12907626
|
Trajan™
031915 |
Spritze (50 μl bis 2 l) | Luer-Lock und Luer-Konus |
94.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Description
- Push-Pull-Ventil mit Luer-Lock-Anschluss für 25 μl bis 2.5 ml-Spritzen mit abnehmbarer Nadel
- Drucktastenventil mit Luer-Lock-Anschluss. Geeignet für 5 ml- bis 2 l-Spritzen mit abnehmbarem Luer-Lock oder abnehmbarer Nadel
- Luer-Lock-Ventil für alle Luer-Lock- und Luer-Konus-Spritzen oder andere Luer-Geräte. Ideal, wenn ein schneller Nadelwechsel erforderlich ist
Specifications
Ersatzventil |