Learn More
SGE™ Replacement Needles for 0.5 - 1μL Syringes
Artikelnummer. 10599072
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
23 G
26 G
32 G
Art der Kanülenspitze:
Kegel
Konus
Ummantelung/LC
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
2 in.
2,7 in.
4 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
8 mm Außendurchmesser Zylinder 0,5 μl Mikrovolumen-Spritzen
8 mm Außendurchmesser Zylinder 1 μl Mikrovolumen-Spritzen
Mikrovolumen-Spritzen (1 μl)
On-Column-Spritze
Spritzennadeln (0,5 μl), Spritzen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10599072
Marke: SGE™ 033630
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für die Verwendung mit 0.5 bis 1 μl-Spritzen
Wenn Sie Spritzen mit abnehmbarer Nadel oder zusätzliche Ersatzspritzen benötigen, wenden Sie sich an Ihren Fisher Scientific Kundendienstvertreter.
Spezifikation
Material Edelstahl
Kanülen-Gauge 26 G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.003 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,01 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.1 mm
Außendurchmesser (metrisch) 0.47 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2,7 in.
Produkttyp Ersatznadel
Art der Kanülenspitze Konus
Zur Verwendung mit (Geräte) On-Column-Spritze