Learn More
SGE™ Replacement Needles for 0.5 - 1μL Syringes
Artikelnummer. 10238580
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
23 G
26 G
32 G
Art der Kanülenspitze:
Kegel
Konus
Ummantelung/LC
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
2 in.
2,7 in.
4 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
8 mm Außendurchmesser Zylinder 0,5 μl Mikrovolumen-Spritzen
8 mm Außendurchmesser Zylinder 1 μl Mikrovolumen-Spritzen
Mikrovolumen-Spritzen (1 μl)
On-Column-Spritze
Spritzennadeln (0,5 μl), Spritzen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10238580
Marke: SGE™ 034720
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für die Verwendung mit 0.5 bis 1 μl-Spritzen
Wenn Sie Spritzen mit abnehmbarer Nadel oder zusätzliche Ersatzspritzen benötigen, wenden Sie sich an Ihren Fisher Scientific Kundendienstvertreter.
Spezifikation
Material Edelstahl
Kanülen-Gauge 26 G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,006 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,01 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.15 mm
Außendurchmesser (metrisch) 0.47 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Produkttyp Ersatznadel
Länge (metrisch) Kanüle 51 mm
Art der Kanülenspitze Konus
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrovolumen-Spritzen (1 μl)