Learn More
SGE™ Replacement Needles for 0.5 - 1μL Syringes
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
23 G
26 G
32 G
Art der Kanülenspitze:
Kegel
Konus
Ummantelung/LC
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
2 in.
2,7 in.
4 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
8 mm Außendurchmesser Zylinder 0,5 μl Mikrovolumen-Spritzen
8 mm Außendurchmesser Zylinder 1 μl Mikrovolumen-Spritzen
Mikrovolumen-Spritzen (1 μl)
On-Column-Spritze
Spritzennadeln (0,5 μl), Spritzen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Wenn Sie Spritzen mit abnehmbarer Nadel oder zusätzliche Ersatzspritzen benötigen, wenden Sie sich an Ihren Fisher Scientific Kundendienstvertreter.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl |
| Kanülen-Gauge | 32 G |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.003 Zoll |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.009 Zoll |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.1 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 0.22 mm |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 4 in. |
| Produkttyp | Ersatznadel |
| Art der Kanülenspitze | Ummantelung/LC |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 8 mm Außendurchmesser Zylinder 0,5 μl Mikrovolumen-Spritzen |