Learn More
Trajan™ Ersatznadeln für Luer-Lock-Spritzen
Abgeschrägte Spitze. Trajan Scientific and Medical™ Ersatznadeln für Luer-Lock-Spritzen werden in Packungen mit 5 Stück geliefert.
Marke: Trajan™ 039807
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für eine optimale Durchdringung des Septums und Vermeidung von Septumdurchstechen.
- Die Nadellänge ist die exponierte Länge der Nadel
- Abgeschrägte Spitze
- Wird in Packungen mit 5 Stück geliefert
Spezifikation
Edelstahl | |
0.012 Zoll | |
0.32 mm | |
Gaschromatographie | |
Ersatznadel | |
68,58 mm | |
Luer-Lock |
23 ga | |
0.024 Zoll | |
0.63 mm | |
2,7 in. | |
Trajan™ | |
Kegel |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trajan™ Ersatznadeln für Luer-Lock-Spritzen > Abgeschrägte Spitze; Länge: 70 mm; Gauge: 23; AD: 0.63 mm; Innendurchmesser: 0.32 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur