Learn More
SGE™ Spritzen mit Kolbenführung
Artikelnummer. 10442171
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Befestigt
Produkttyp:
Spritze mit geführtem Kolben
Spritze mit geführtem PTFE-Kolben
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
1,96 in.
2.75 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10442171
Marke: SGE™ undefined
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Der verlängerte Spritzenkörper dient während der Injektion als Führung für den Kolben. SGE™ Spritzen mit Kolbenführung eignen sich für industrielle Umgebungen.
Ein verlängerter Zylinder führt den Kolben während der Injektion.SGE™ Spritzen mit geführtem Kolben eignen sich für industrielle Umfelder.
  • Der verlängerte Zylinder verfügt über einen verstärkten Kolben, um eine robuste Spritze mit geringem Volumen zu bieten
  • Der verstärkte Kolben verhindert ein Verbiegen, wenn der Kolben nach hinten auf die 100 %-Position gezogen wird
  • Spritzenzylinder haben eine Skalenlänge von 54,1 mm und einen Außendurchmesser von 8 mm
  • Modelle mit fester Nadel können bis zu 70°°C erhitzt werden.
  • Die Modelle mit abnehmbarer Nadel verfügen über eine PTFE-Dichtung, eine Feder und eine Mutter für einen auslauffreien Betrieb und können auf bis zu 120 °C erhitzt werden
  • Alle Nadeln sind 26s Gauge, Edelstahl mit 2-Fass-Punkten, 0,47 mm Außendurchmesser, und sind mit der Nullabstufenzeichenmarkierung am Zylinder ausgerichtet
Bestellinformation
Es sind Modelle mit fester oder abnehmbarer Kanüle lieferbar.
Spezifikation
Kanülen-Gauge 26 ga.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,018 in.
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0,47 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 1,96 in.
Produkttyp Spritze mit geführtem Kolben
Modell Gehäuse 5F-GP
Menge Je
Volumen (metrisch) 5 μl
Länge (metrisch) Kanüle 50 mm
Art der Kanülenspitze Kegel
Anschlusstyp Befestigt