Learn More
SGE™ Gasdichte Spritzen: Modelle mit fester Nadel
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2.5 ml
Kanülen-Gauge:
22 ga.
25 G
25 ga.
26 ga.
Modell:
2.5MDF-GT
250F-GT
25F-GT
50F-GT
Gehäuse 10F-GT
Gehäuse 10F-GT-7
Gehäuse 1MDF-GT
Gehäuse 25F-GT
Gehäuse 500F-GT
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Beschreibung
Geeignet für flüssige oder gasförmige Proben
- 10μl bis 100 ml Füllvolumen
- Aus Borosilikatglas, mit PTFE-Kolbenspitzen und Kel-F™-Luer-Konen (falls zutreffend)
- Die Nadeln liegen an der Nullmarke des Spritzenkörpers an, um das Totvolumen zu verringern und die Genauigkeit auf <±1 % zu verbessern
- Austauschbare Kolben bei allen Modellen
- Bei Modellen mit fester Kanüle ist die Kanüle mit lösungsmittelbeständigem Epoxidkleber im Spritzenkörper angeklebt
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ±1 % |
| Material | Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze), PTFE (Spitze) |
| Kanülen-Gauge | 22 ga. |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0.02 Zoll |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,34 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 8,8 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0,72 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Gase oder Flüssigkeiten für maximale Reaktionsträgheit |
| Enthält | Kolbenschutz, mit lösungsmittelresistentem Epoxidkleber in die Trommel eingeklebte Nadel |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 1,96 in. |
| Mehr anzeigen |