Learn More
Trajan™ BP21 (FFAP) GC-Kapillarsäulen
Artikelnummer. 11967235
Click to view available options
Länge (metrisch):
25 m
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Conditionnement:
1 Stück
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11967235
Marque: Trajan™ 054466
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Eine sehr polare Nitroterephthalsäure-modifizierte PEG-Phase, die für die Analyse von freien Fettsäuren geeignet ist
  • Mit Nitroterephthalsäure modifizierte polare PEG-Phase
  • Ideal für Säuren mit niedrigem Molekulargewicht
  • Zu den Anwendungen gehören flüchtige freie Säuren, Fettsäuremethylester (FAME), Alkohole, Aldehyde und Ketone
Spécification
Max. Temperatur 250 °C
Funktionalität/ Interaktionstyp Wasserstoffbindung oder Dipolwechselwirkungen
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Stationäre Phase Polyethylenglykol
USP-Typ G25, G35
Zur Verwendung mit (Anwendung) FAMEs-Analyse, Fettsäuremethylester, Alkoholanalyse, Aldehydeanalyse, Acrylate, Ketone
Temperaturbereich 35 °C bis 240/250 °C
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 60 m
Verpackungsmaterial BP21 (FFAP)
Polarität Polar
Beschichtung Quarzglas
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis