Learn More
SGE™ Electronic syringe starter kit SGE eVol(R) NMR
Click to view available options
:
eVol NMR Starterkit
Beschreibung
- Mit dem programmierbaren digitalen Laufwerk werden alle Liquid-Handling-Verfahren benutzerunabhängig. Das ermöglicht eine effizientere Planung des Arbeitsablaufs und eine Reduzierung von Nachanalysen fehlerhaftt bearbeiteter oder falsch positiver Proben.
- Das gravimetrische Kalibrierungsverfahren ist einfach, intuitiv und kann in geeigneten Intervallen durchgeführt werden
- Kit enthält Einheit, Ladegerät, Ständer, 3Spritzen: 5 μl mit 11.5 cm-Nadel, 50 μl mit 11.5 cm- und 18 cm-Nadeln sowie 500 μl mit 11.5 cm- und 18 cm-Nadeln
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Die anwenderkalibrierte analytische Spritze verbessert die Genauigkeit und Reproduzierbarkeit im Vergleich zu herkömmlichen Laborwerkzeugen |
| Enthält | Ständer, Universalladegerät, umfassend, Bedienungsanleitung, CD mit Handbuch in mehreren Sprachen, 3 Spritzen, 5-μl-Spritze mit 115-mm-Nadel, 50-μl-Spritze mit 115-mm- und 180-mm-Nadeln, 500-μl-Spritze |
| Produkttyp | Starterkit für elektronische Spritzen |