Learn More
Trajan™ Syringe SGE for MEPS applications 100μL
Für die Verwendung mit dem digital gesteuerten Positive-Displacement-Dispensiersystem eVol™ digitale Analysespritze
Marke: Trajan™ 2910028
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
- Ermöglicht halbautomatisierte und geprüfte MEPS (Mikro-SPE) vor dem Wechsel zu vollautomatischen Plattformen
- Firmware von 2011 erforderlich
- Maximale Betriebstemperatur 350 °C
Spezifikation
Liquid-Handling-Verfahren | |
eVol™ Spritze | |
MdEPs BINs |