Learn More
SGE™ eVol™ Automatisierte analytische Spritze, handgeführt
Verbessert den Arbeitsablauf im Labor
Marke:  SGE™ 2910322
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12937596
  • 276.00 € / 3 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Evol™ ist die Kopplung von zwei Präzisionsgeräten — eines digital gesteuerten elektronischen Antriebs und einer XCHANGE™-fähigen (zum Patent angemeldet) Analysespritze. Die XCHANGE™-Analysespritzen können einfach und schnell gewechselt werden, sodass sie einzelnen Flüssigkeiten und Methoden zugeordnet werden können und gleichzeitig eine Kreuzkontamination der Reagenzien verhindert werden kann.
  • Ein digital gesteuertes Positive-Displacement-Dispensiersystem
  • Programmierbar — ermöglicht anwenderunabhängige Liquid-Handling-Verfahren
  • Einfache Kalibrierung zur Gewährleistung einer präzisen Abgabe
  • Speichert Kalibrierungsfaktoren für bis zu zehn XCHANGE™-Spritzen
  • Benutzeroberfläche mit Touch Wheel
  • Vollfarbbildschirm
Anwendungen:
  • Vorbereitung von Kalibrierstandards
  • Hinzufügen von internen Standards
  • Präzises Spenden nicht wässriger Flüssigkeiten
  • Probenverdünnung
Spezifikation
Spezifikation
25 G
0.2 mm
0.5 mm
eVol Analysespritze
50 μl
eVol Automatisierte Spritze
0.007 Zoll
0.019 Zoll
1,96 in.
3/Pckg.
Kegel
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
SGE™ eVol™ Automatisierte analytische Spritze, handgeführt > Elektronische Spritze; 50 μl; 0.20 mm ID; abgeflachte Spitze