Learn More
Trajan™ EasyLOK Anschlüsse
Click to view available options
Menge:
10/Packung
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Edelstahl 10-32 Faden
- Die inerte Kontaktfläche sorgt für Biokompatibilität
- Optimal für den Einsatz mit Korrosionsmittelproben
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Ersatz-PEEK-Sechskantklemme mit Sechskantmutter |
| Max. Druck | 5000 psi |
| Gewindegröße | 10-32 |
| Material | Edelstahl |
| Menge | 10/Packung |
| Enthält | PK.-Größe: 10 |