Learn More
Trajan™ Diamond Headspace-Spritzen für CTC PAL RTC (Robotic Tool Change)
Erzielen eine hervorragende Reproduzierbarkeit bei gleichzeitiger Zeitersparnis und Verbesserung des Arbeitsablaufs.
Marke:  Trajan™ 008155
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13197876
  • 210.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Reproduzierbarkeit: Eine einzigartige, unter Spannung stehende Kolbenspitze sorgt dafür, dass eine gasdichte Dichtung konstant gehalten wird, was bei Temperaturzyklen eine hervorragende Leistung und Langlebigkeit bietet.
  • Betriebstemperatur – die Premium-Leistung wird auch bei Temperaturwechselzyklen bis zu 150 °C fortgesetzt
  • Sparen Sie Zeit und verbessern Sie den Arbeitsablauf – längere Äquilibrierungszeiten sind nicht erforderlich. Die reduzierte Verschleppung minimiert die Zeit, die zum Spülen und Waschen von Spritzen benötigt wird.
Spezifikation
Spezifikation
23 G
0.63 mm
2.5 Zoll
1MF-RTC/RSH-EGT-HS-6.5/0.63H
1000 μl
CTC PAL RTC
0,024 in.
Gaschromatographie
Diamond Headspace-Spritze
Je
Seitliche Öffnung
Befestigt