Learn More
Trajan™ Diamond CTC PAL 100 μl-Spritzen für GC-Autosampler
Verbessert die Empfindlichkeit der MS-Analyse mit reduzierter unspezifischer Probeninteraktion und erhöhter Analytrückgewinnung.
96.45 € - 115.00 €
Spezifikation
Kanülen-Gauge | 23 G |
---|---|
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0.009 Zoll |
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.24 mm |
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0,024 in. |
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.63 mm |
Produktcode | Marke | Art der Kanülenspitze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Art der Kanülenspitze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13137936
|
Trajan™
0355511 |
Ultraglatte hydrophil, Konus |
106.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
13167936
|
Trajan™
0355521 |
Ultraglatt hydrophob, Konus |
115.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
13197936
|
Trajan™
0355531 |
Ultraglatt, Konus |
96.45 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Sorgt dafür, dass die Verschleppung auf ein niedrigeres Niveau reduziert wird als selbst bei den besten erhältlichen Spritzen mit fester Nadel. Im Falle einer Nadelbeschädigung bieten Diamond MS-Nadeln eine kostengünstige Alternative zum Kauf einer kompletten Spritze mit fester Nadel.
- Ultraglatte Nadeln reduzieren unspezifische Wechselwirkungen zwischen Ihrer Probe und der Nadel.
- Reduzieren Sie die Probeninteraktionen mit einer hydrophoben oder hydrophilen Nadelbeschichtung noch weiter
Spezifikation
23 G | |
0.24 mm | |
0.63 mm | |
1,9 in. | |
1 Packungen | |
CTC PAL GC |
0.009 Zoll | |
0,024 in. | |
Gaschromatographie | |
Autosampler-Spritze | |
100 μl |