Learn More
Trajan™ Diamond CTC PAL 10 bis 50 μl-Spritzen für GC-Autosampler
Verbessert die Empfindlichkeit der MS-Analyse mit reduzierter unspezifischer Probeninteraktion und erhöhter Analytrückgewinnung.
Marke: Trajan™ 0355532
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
- Sorgt dafür, dass die Verschleppung auf ein niedrigeres Niveau reduziert wird als selbst bei den besten erhältlichen Spritzen mit fester Nadel. Im Falle einer Nadelbeschädigung bieten Diamond MS-Nadeln eine kostengünstige Alternative zum Kauf einer kompletten Spritze mit fester Nadel.
- Ultraglatte Nadeln reduzieren unspezifische Wechselwirkungen zwischen Ihrer Probe und der Nadel.
- Reduzieren Sie die Probeninteraktionen mit einer hydrophoben oder hydrophilen Nadelbeschichtung noch weiter
Spezifikation
Nadelbeschichtung: Ultraglatt | |
0.004 Zoll | |
0.024 Zoll | |
Gaschromatographie | |
GC-Autosampler-Spritze | |
10 bis 50 μl | |
Konus |
23 G | |
0.11 mm | |
0.63 mm | |
1.96 Zoll | |
Je | |
50 mm | |
CTC PAL |