Learn More
SGE™ Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, Valco Ventile mit fester Kanüle
Zur Verwendung mit Rheodyne™- und Valco™-Ventilen. SGE Analytical Science™ Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, Valco Ventile mit fester Kanüle haben ein Kaliber von 22.
Marke:  SGE™ 002315
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10005460
  • 283.00 € / 6 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Feste Nadel
  • Zur Verwendung mit Ventilen für Rheodyne™ und Valco™
Spezifikation
Spezifikation
Spritze
Beckman/Altex, Rheodyne™, SSI-Instrumente und Valco Ventile
0,028 in.
10 μl
22 G
HPLC-Ventilspritze mit fester LC-Kanüle
0,71 mm