Learn More
Trajan™ Autosampler-Spritzen
Artikelnummer. p-185366
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 μl
1 μl
5 μl
10 μl
Kanülen-Gauge:
23 ga.
25 ga.
26 G
26 ga.
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Befestigt
Kolben in Nadel, Mehrfachadapter
Packungsgröße:
1 Stück
Zur Verwendung mit (Geräte):
Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC AS200 und AS800, GC-Autosamplerspritze
Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC ASD200 und AS80, triPlus
PerkinElmer Autosystem
Shimadzu AOC 14, 17, 20 und 20i GCs
Varian 8035, 8100 und 8200 GC-Autosampler
Artikelnummer. 10214942
Marke: Trajan™ 000553
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ersatzspritzen für Agilent™ Technologies, Varian™, Perkin Elmer™, Shimadzu™, Carlo Erba™, Fisons™, CTC/Leap™, Hitachi™ und andere
Ersetzen Sie Spritzen für Agilent™ Technologies, Varian™, Perkin Elmer™, Shimadzu™, Carlo Erba™ , Fisons™, CTC/Leap™, Hitachi™ und mehr
Spritzennadeln haben Kegelspitzen, sofern nicht anders angegeben.
Bestellinformation
Zusätzliche Spritzen für andere Autosampler der hier dargestellten Hersteller sind lieferbar, ebenso wie Spritzen für Unicam™, Waters™ und Siemens™ Geräte. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fisher Scientific Kundendienstpartner.
Spezifikation
Material Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Kolben)
Kanülen-Gauge 23 ga.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.15 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.02 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,31 in.
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.63 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2.7 Zoll
Produkttyp Autosampler-Spritze
Modell Gehäuse 1BR-7-RAX
Menge Je
Volumen (metrisch) 1 μl
Art der Kanülenspitze Konus
Anschlusstyp Kolben in Nadel, Mehrfachadapter