Learn More
SGE™ 15 % Graphit/85 % Vespel™ Verringerungsferrule
Mechanisch robust für lange Lebensdauer
Marke: SGE™ 0726702
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mechanisch robust für lange Lebensdauern
- Bilden einen sicheren Halt mit Kapillarsäule
- Höchsttemperatur: 300 °C (572 °F)
- Muss nach ersten Temperaturzyklen nachgezogen werden
- Nicht wiederverwendbar
- Unter Stickstoff vorkonditioniert, für geringes Bluten
Spezifikation
Reduktionshülse | |
GC | |
0,25 in | |
15 % Graphit, 85 % Vespel |
0.019 in. | |
0.74 cm | |
0.64 cm | |
0.05 cm |