Learn More
Trajan™ Ferrules,Graphite, 1Piece 1/8 Inchx1/8 Inch Hole (VE=10Stck.)
Bieten leckagefreie Systemanschlüsse. Trajan Scientific and Medical™ gerade Ferrulen für 1/8 Zoll-Anschlüsse führen zu einer verbesserten Chromatographie für Nicht-MS-Systeme.
Marke:  Trajan™ 072622
Artikelnummer. 10771032
  • 58.40 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 11-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Anwenderfreundlich
  • Bildet eine zuverlässige Abdichtung
  • Wiederverwendbar
  • Weiches Material, schmiegt sich sanft an die Kapillarsäule an
  • Geringe Emissionen
Spezifikation
Spezifikation
GC-Ferrule
6.6 mm
1/8 Zoll Anschlüsse
10/Pckg.
1/8 Zoll
6.4 mm
Graphit
3.175 mm