Learn More
Cytiva SFX-Insect™ Zellkulturmedien
Konzipiert zur Unterstützung des Wachstums mehrfacher Insekten-Zelllinien und der Produktion mehrerer rekombinanter Proteine. Das HyClone™ SFX Insekten™ -Zellkulturmedium ist ein proteinfreies Medium, das Wachstum von Zellkulturen unterstützt.
Marke: Cytiva SH30278.02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Proteinfreie Medien
Spezifikation
cGMP | |
Flüssig | |
0.2 μm steril gefiltert | |
Kein Protein, Kein Phenolrot, Keine HEPES |
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen | |
Insektenzellmedium | |
Glutamin, Poloxamer 188 | |
1000 mL |