Learn More
Cytiva SFX-Insect™ Zellkulturmedien
Konzipiert zur Unterstützung des Wachstums mehrfacher Insekten-Zelllinien und der Produktion mehrerer rekombinanter Proteine. Das HyClone™ SFX Insekten™ -Zellkulturmedium ist ein proteinfreies Medium, das Wachstum von Zellkulturen unterstützt.
Marke: Cytiva SH30278.LS
377.99 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Proteinfreie Medien
Spezifikation
cGMP | |
Flüssig | |
0,2 μm steril gefiltert | |
Kein Protein, Kein Phenolrot, Keine HEPES |
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen | |
Insektenzellmedium | |
Glutamin, Natriumhydrogencarbonat, Poloxamer 188 | |
6 x 1000 mL |